Learn More
2-Chlor-3-nitrobenzoesäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10140172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10140172 5 g Glasflasche 5 Gramm
10561842 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10140172 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161480050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3970-35-2 | C7H4ClNO4 | 201.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3970-35-2
Summenformel C7H4ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 201.57
MDL-Nummer MFCD00007069
InChI-Schlüssel JRQDVRIQJJPHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-3-nitro-benzoic acid, 2-chloro-3-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-carboxynitrobenzene, nitrochlorbenzoesaure, pubchem2100, acmc-1ctvl, 2-chloro-3-nitrobenzic acid, 2-chloro-3-nitrobezoic acid
PubChem CID 19870
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 183°C to 188°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(NO2)CO2H
Menge 5 g
Beilstein 09, 402
Formelmasse 201.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.