Learn More
2-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451079 5 g 5 Gramm
15441079 1 g 1 Gramm
15461079 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451079 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64051.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39974-35-1 | C7H3ClF3NO2 | 225.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39974-35-1
Summenformel C7H3ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.55
MDL-Nummer MFCD14525509
InChI-Schlüssel TWABRHQBRWLSSE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3016126
IUPAC-Name 2-Chlor-1-Nitro-3-(Trifluoromethyl)-Benzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Schmelzpunkt 25°C to 30°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 10429463
Synonym 2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, benzene, 2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl, 2-nitro-6-trifluoromethyl chlorobenzene, o-chloronitrobenzotrifluoride, 2-chloro-3-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, benzene,2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl
Formelmasse 225.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest