Learn More
2-Chlor-4,5-Dimethylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11331357 5 g 5 Gramm
11321357 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01627.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1124-04-5 | Molecular Formula: C8H9ClO | Molecular Weight: 156.609 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1124-04-5
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.609
MDL-Nummer MFCD00002173
InChI-Schlüssel PSOJLBXHRBFLLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym banol phenol, phenol, 2-chloro-4,5-dimethyl, 2-chloro-4,5-xylenol, 6-chloro-3,4-xylenol, 3,4-dimethyl-6-chlorophenol, 3,4-xylenol, 6-chloro, acmc-20anzv, 3, 6-chloro, dsstox_cid_21404, dsstox_rid_79715
PubChem CID 70754
IUPAC-Name 2-Chlor-4,5-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4,5-dimethylphenol
Schmelzpunkt 70°C to 72°C
Menge 5 g
Beilstein 2042057
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 98%