Learn More
2-Chlor-4,5-Dimethylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058258
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11321357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01627.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1124-04-5
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.609
MDL-Nummer MFCD00002173
InChI-Schlüssel PSOJLBXHRBFLLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym banol phenol, phenol, 2-chloro-4,5-dimethyl, 2-chloro-4,5-xylenol, 6-chloro-3,4-xylenol, 3,4-dimethyl-6-chlorophenol, 3,4-xylenol, 6-chloro, acmc-20anzv, 3, 6-chloro, dsstox_cid_21404, dsstox_rid_79715
PubChem CID 70754
IUPAC-Name 2-Chlor-4,5-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4,5-dimethylphenol
Schmelzpunkt 70°C to 72°C
Menge 1 g
Beilstein 2042057
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 98%