Learn More
2-Chlor-4,6-bis(Trifluormethyl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Brechungsindex | 1.4415 |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 276.56 |
| Reinheit (%) | 97% |