Learn More
2-Chlor-4,6-Dinitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415817 100 g 100 Gramm
11425817 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11415817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24379.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3531-19-9 | Molecular Formula: C6H4ClN3O4 | Molecular Weight: 217.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3531-19-9
Summenformel C6H4ClN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 217.57
MDL-Nummer MFCD00007147
InChI-Schlüssel LHRIICYSGQGXSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2,4-dinitroaniline, 2-chloro-4,6-dinitrophenyl amine, benzenamine, 2-chloro-4,6-dinitro, ccris 3112, aniline, 6-chloro-2,4-dinitro, 6-chloro-2,4-dinitrophenylamine, acmc-209ig0, 2,4-dinitro-6-chloroaniline, 3-12-00-01718 beilstein handbook reference, aronis23887
PubChem CID 19052
IUPAC-Name 2-Chlor-4,6-dinitroanilin
SMILES NC1=C(Cl)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4,6-dinitroaniline
Schmelzpunkt 153°C to 155°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 217.57
Reinheit (%) 97%