Learn More
2-Chlor-4-Fluor-1-Jodobenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10271003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10271003 50 g Bernsteinfarbene Glasflasche 50 Gramm
10307214 100 g Bernsteinfarbene Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10271003 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00223EE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 101335-11-9
Summenformel C6H3ClFI
Molekulargewicht (g/mol) 256.44
MDL-Nummer MFCD00051774
InChI-Schlüssel POTCKVPDYXEGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo-benzene, pubchem3434, acmc-1bu0g, ksc494m4h, 4-fluoro-2-chloro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzol
PubChem CID 2736559
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Fluor-1-Iodbenzol
SMILES FC1=CC=C(I)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 50 g
Formelmasse 256.44
Reinheit (%) 97%