Learn More
2-Chlor-4-Fluor-1-Iodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081843
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11489852 5 g 5 Gramm
11499852 25 g 25 Gramm
11409862 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11489852
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12010.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 101335-11-9 | C6H3ClFI | 256.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101335-11-9
Summenformel C6H3ClFI
Molekulargewicht (g/mol) 256.44
MDL-Nummer MFCD00051774
InChI-Schlüssel POTCKVPDYXEGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo-benzene, pubchem3434, acmc-1bu0g, ksc494m4h, 4-fluoro-2-chloro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzol
PubChem CID 2736559
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Fluor-1-Iodbenzol
SMILES FC1=CC=C(I)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
Siedepunkt 96°C to 98°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.601
Menge 5 g
Beilstein 2435080
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 256.45
Reinheit (%) 98%