missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-4-fluor-3-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15458377
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15458377 1 g 1 Gramm
15468377 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15458377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51879.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Verwendung bei der Synthese und antibakterieller Bewertung von 6-Amino-8-Methylquinolonen.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 173315-54-3
Summenformel C8H6ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 188.58
MDL-Nummer MFCD11846444
InChI-Schlüssel DBMUFFHLBXKTDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl-benzoic acid, 2-chloro-3-methyl-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl benzoic acid
PubChem CID 10845315
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Fluor-3-methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(F)C=CC(C(O)=O)=C1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 186°C to 189°C
Menge 1 g
Beilstein 7423351
Formelmasse 188.59
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.