Learn More
2-Chlor-4-Fluorbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | Cl(F)C6H3(SO2Cl) |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 229.06 |
Reinheit (%) | 97% |