Learn More
2-Chlor-4-fluorobenzylchlorid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7046297
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11323287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13850.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Chlor-4-fluorbenzylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93286-22-7
Summenformel C7H5Cl2F
Molekulargewicht (g/mol) 179.015
MDL-Nummer MFCD00236026
InChI-Schlüssel HMIAXVWVTBIGON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobenzyl chloride, 2-chloro-1-chloromethyl-4-fluorobenzene, 2-chloro-4-fluorochlorobenzyl, 2-chloro-1-chloromethyl-4-fluoro-benzene, 2-chloro-4-fluorobenzylchloride, benzene, 2-chloro-1-chloromethyl-4-fluoro, alpha,2-dichloro-4-fluorotoluene, acmc-209rkz, ksc493q6n, paragos 500065
PubChem CID 2725064
IUPAC-Name 2-chlor-1-(chlormethyl)-4-fluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-fluorobenzyl chloride
Brechungsindex 1.534
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 9043128
Formelmasse 179.02
Reinheit (%) 96%