Learn More
2-Chlor-4-hydroxybenzoesäurehydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735975 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10481301 1 g Glasflasche 1 Gramm
10388993 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10481301 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 304200010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 56363-84-9 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56363-84-9
Summenformel C7H5ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 172.56
MDL-Nummer MFCD00798116
InChI-Schlüssel WIPYZRZPNMUSER-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxy-benzoic acid, 2-chloro-4-hyroxybenzoic acid, pubchem4561, acmc-1b14n, ksc497o6l, 4-hydroxy-2-chlorobenzoic acid, wipyzrzpnmuser-uhfffaoysa
PubChem CID 91821
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1Cl
Spécification
Chemischer Name oder Material 2-chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 207°C to 209°C
Farbe beige bis weiß oder braun-orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.