Learn More
2-Chlor-4-Iodanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449622
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449622 5 g 5 Gramm
11459622 25 g 25 Gramm
11469622 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11449622 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10742.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 42016-93-3 | C6H5ClIN | 253.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42016-93-3
Summenformel C6H5ClIN
Molekulargewicht (g/mol) 253.47
MDL-Nummer MFCD00025298
InChI-Schlüssel MYDAOWXYGPEPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-aniline, ccris 9438, zlchem 542, pubchem3811, 2-chloro-4-iodoanilline, 2-chloro-4-iodo aniline, acmc-1am5p, 2-chloro-4-iodophenylamine
PubChem CID 282930
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Iodanilin
SMILES NC1=CC=C(I)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-iodoaniline
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2081106
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 253.47
Reinheit (%) 98%