Learn More
2-Chlor-4-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434687 5 g 5 Gramm
15424687 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32014.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21971-21-1 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21971-21-1
Summenformel C8H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.591
MDL-Nummer MFCD00085943
InChI-Schlüssel IBANGHTVBPZCHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methoxy-benzoic acid, 2-chloro-4-methyloxy benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methoxy, 2-chloro-4-methoxybenzoicacid, 2-chloranissaure, pubchem14030, 2-chloro-p-anisic acid, ksc494q0b, 4-methoxy-2-chloro-benzoic acid
PubChem CID 12648026
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Menge 5 g
Formelmasse 186.59
Reinheit (%) 98%