Learn More
2-Chlor-4-Methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437987 5 g 5 Gramm
11447987 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16652.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 18113-03-6 | C7H7ClO2 | 158.581 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18113-03-6
Summenformel C7H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 158.581
MDL-Nummer MFCD00070773
InChI-Schlüssel GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87459
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Methoxyphenol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-methoxyphenol
Schmelzpunkt 39°C to 44°C
Dichte 1.153
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
Beilstein 1936412
Synonym 3-chloro-4-hydroxyanisole, phenol, chloro-4-methoxy, phenol, 2-chloro-4-methoxy, pubchem3663, 2-chloro-4-methoxy-phenol, acmc-1c55n, phenol,2-chloro-4-methoxy, ksc445k0p, 2-chloro-4-methoxyphenol
Formelmasse 158.59
Reinheit (%) 97%