Learn More
2-Chlor-4-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449997 5 g 5 Gramm
11459997 25 g -
11469997 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11449997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22935.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 615-65-6 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-65-6
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.598
MDL-Nummer MFCD00007666
InChI-Schlüssel XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene
PubChem CID 12007
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Methylanilin
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-methylaniline
Schmelzpunkt 7°C
Dichte 1.151
Siedepunkt 223°C to 225°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Brechungsindex 1.575
Menge 5 g
UN-Nummer UN3429
Beilstein 774514
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 98%