Learn More
2-Chlor-4-methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777899 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10427392
Marke: Thermo Scientific Acros 154670050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 615-65-6 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-65-6
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.6
MDL-Nummer MFCD00007666
InChI-Schlüssel XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene
PubChem CID 12007
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Methylanilin
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-methylaniline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 7°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.1510g/mL
Siedepunkt 223°C to 225°C
Flammpunkt 99°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(CH3)NH2
Brechungsindex 1.5740 to 1.576
Menge 5 mL
Beilstein 12, 989
Relative Dichte 1.151
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-methylaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.