Learn More
2-Chlor-4-(Methylcarbamoyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412286
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15412286 1 g 1 Gramm
15422286 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15412286
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55778.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1451391-89-1 | C8H9BClNO3 | 213.424 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1451391-89-1
Summenformel C8H9BClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 213.424
MDL-Nummer MFCD22125174
InChI-Schlüssel LSMHGCJWZPHACP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 2-chloro-4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-chloro-4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid
PubChem CID 73996177
IUPAC-Name [2-chlor-4-(methylcarbamoyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)NC)Cl)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 213.43
Reinheit (%) 97%