Learn More
2-Chlor-4-(Methylcarbamoyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15422286 250 mg 250 Milligramm
15412286 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422286 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55778.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1451391-89-1 | C8H9BClNO3 | 213.424 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1451391-89-1
Summenformel C8H9BClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 213.424
MDL-Nummer MFCD22125174
InChI-Schlüssel LSMHGCJWZPHACP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 2-chloro-4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-chloro-4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid
PubChem CID 73996177
IUPAC-Name [2-chlor-4-(methylcarbamoyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)NC)Cl)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 213.43
Reinheit (%) 97%