Learn More
2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10683625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10683625 10 g -
10265274 25 g 25 Gramm
10406794 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10683625 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. JFD01500EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 53250-83-2
Summenformel C8H6ClO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.64
MDL-Nummer MFCD00216496
InChI-Schlüssel CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
PubChem CID 735863
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Methylsulfonylbenzoesäure
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 234.66
Reinheit (%) 95%