Learn More
2-Chlor-4-(pentafluorthio)Benzoesäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11426996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426996 2.5 g 2.50 Gramm
11416996 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25319.88
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53250-83-2
Summenformel C8H6ClO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.64
MDL-Nummer MFCD00216496
InChI-Schlüssel CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
PubChem CID 735863
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Methylsulfonylbenzoesäure
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 191°C to 196°C
Menge 2.5 g
Formelmasse 234.66
Reinheit (%) 96%