Learn More
2-Chlor-4-Nitrobenzoesäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10060860 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10060860 100 g 100 Gramm
10152660 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10060860 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 109651000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 99-60-5 | C7H4ClNO4 | 201.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-60-5
Summenformel C7H4ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 201.57
MDL-Nummer MFCD00007209
InChI-Schlüssel QAYNSPOKTRVZRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-nitro, kyselina 2-chloro-4-nitrobenzoova, kyselina 2-chloro-4-nitrobenzoova czech, 2-chloro-4-nitrobenzoic, 2-chloro-4-nitro-benzoic acid, 2-chloro-4-nitro benzoic acid, 2-chloro-4-nitrobenzoicacid, pubchem20257, acmc-209sde
PubChem CID 7448
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 139.0°C to 143.0°C
Farbe Grün bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel ClC6H3(NO2)CO2H
Menge 100 g
Beilstein 09, 404
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20 c)
Formelmasse 201.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.