Learn More
2-Chlor-4-Nitrobenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378055
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11378055 5 g 5 Gramm
11388055 50 g 50 Gramm
11398055 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11378055
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08246.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7073-36-1 | C7H3Cl2NO3 | 220.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7073-36-1
Summenformel C7H3Cl2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 220.01
MDL-Nummer MFCD00051515
InChI-Schlüssel KTHNITVDTYAHFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81522
IUPAC-Name 2-Chlor-4-nitrobenzoylchlorid
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C(Cl)=O)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride
Siedepunkt 165°C (20 mmHg)
Brechungsindex 1.595
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 519794
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym benzoyl chloride, 2-chloro-4-nitro, benzoyl chloride,2-chloro-4-nitro, acmc-209ofu, 2-chloro-4-nitro-benzoyl chloride
Formelmasse 220.01
Reinheit (%) 98%