Learn More
2-Chlor-4-Nitrobenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044790
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11378055
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08246.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7073-36-1 | C7H3Cl2NO3 | 220.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7073-36-1
Summenformel C7H3Cl2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 220.01
MDL-Nummer MFCD00051515
InChI-Schlüssel KTHNITVDTYAHFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81522
IUPAC-Name 2-Chlor-4-nitrobenzoylchlorid
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C(Cl)=O)C(Cl)=C1
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride
Siedepunkt 165°C (20 mmHg)
Brechungsindex 1.595
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 519794
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym benzoyl chloride, 2-chloro-4-nitro, benzoyl chloride,2-chloro-4-nitro, acmc-209ofu, 2-chloro-4-nitro-benzoyl chloride
Formelmasse 220.01
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato