Learn More
2-Chlor-4-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465557 25 g 25 Gramm
11475557 100 g 100 Gramm
11485557 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11465557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23542.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 121-86-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-86-8
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00007210
InChI-Schlüssel LLYXJBROWQDVMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrotoluene, benzene, 2-chloro-1-methyl-4-nitro, o-chloro-p-nitrotoluol, toluene, 2-chloro-4-nitro, 3-chloro-4-methylnitrobenzene, 2-chlor-4-nitrotoluen, unii-9t26lnr6t8, 2-chloro-4-nitrotoluen czech, 2,4-chloronitrotoluene, 2-chloro-4-nitro-1-methylbenzene
PubChem CID 8491
IUPAC-Name 2-Chlor-1-methyl-4-nitrobenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-nitrotoluene
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Siedepunkt 260°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3457
Beilstein 1817924
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%