Learn More
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 39885-50-2 |
| Summenformel | C7H5ClF3N |
| MDL-Nummer | MFCD00042563 |
| Menge | 10 g |
| SMILES | C1=C(C(F)(F)F)C=CC(=C1Cl)N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 195.57 |
| Reinheit (%) | 98% |