Learn More
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzolboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334546 5 g 5 Gramm
11324546 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20103.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 254993-59-4 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 254993-59-4
Summenformel C7H5BClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.37
MDL-Nummer MFCD02684337
InChI-Schlüssel JKSUCAFAUNSPLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronicacid, 2-chloro-4-trifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-fluoro-4-iodophenylboronicacid
PubChem CID 2783251
IUPAC-Name [2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Menge 5 g
Beilstein 9263388
Formelmasse 224.38
Reinheit (%) 96%