Learn More
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11359645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359645 5 g 5 Gramm
11349645 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19105.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-54-6
Summenformel C7H3Cl2F3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 279.05
MDL-Nummer MFCD00052912
InChI-Schlüssel NJXDBSSSDPOAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem5104, acmc-1bwmt
PubChem CID 2736675
IUPAC-Name 2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 35°C to 39°C
Dichte 1.6
Siedepunkt 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.575
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 279.07
Reinheit (%) 97%