Learn More
2-Chloro-5-(2H-tetrazol-5-yl)-4-((thiophen-2-ylmethyl)amino)benzenesulfonamide, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948856
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948856 1 g
30936788 10 g
30944215 250 mg
30948264 25 g
30934156 100 mg
30938218 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30948856 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1149841g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(2H-tetrazol-5-yl)-4-((thiophen-2-ylmethyl)amino)benzenesulfonamide
CAS 27589-33-9
Summenformel C12H11ClN6O2S2
MDL-Nummer MFCD30541344
Menge 1 g
SMILES O=S(C1=CC(C2=NNN=N2)=C(NCC3=CC=CS3)C=C1Cl)(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 370.84
Reinheit (%) 97%