Learn More
2-Chlor-5-(Dimethylsulfamoyl)Benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30456961
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456961 500 mg -
30456895 100 mg 100 Milligramm
30454445 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456961 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT776965500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37088-27-0
Summenformel C9H10NO4SCl
Molekulargewicht (g/mol) 263.7
IUPAC-Name 2-Chloro-5-(Dimethylsulflamoyl)Benzoesäure
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(dimethylsulfamoyl)benzoic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H10ClNO4S/c1-11(2)16(14,15)6-3-4-8(10)7(5-6)9(12)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Formelmasse 263.0019