Learn More
2-Chlor-5-fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15413827 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15413827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28567.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-fluorophenol
CAS 3827-49-4
Siedepunkt 183°C to 185°C
Geruch Phenol-like
Summenformel C6H4ClFO
Brechungsindex 1.525
MDL-Nummer MFCD00042524
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Synonym 2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
InChI-Schlüssel CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(F)=CC=C1Cl
IUPAC-Name 2-Chlor-5-fluorphenol
Molekulargewicht (g/mol) 146.55
PubChem CID 2724522
Formelmasse 146.55
Reinheit (%) 98%