Learn More
2-Chlor-5-Hydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028707
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15463387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26112.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56961-30-9
Summenformel C7H5ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 172.56
MDL-Nummer MFCD04038818
InChI-Schlüssel UTVCLUZQPSRKMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-hydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-5-hydroxy, 3-carboxy-4-chlorophenol, 2-chloro-5-hydroxybenzenecarboxylic acid, 2-chloro-5-hydroxy-benzoic acid, 2-chloro-5-hydroxy benzoic acid, 2-chloro-5-hydroxybenzene carboxylic acid, pubchem16487, acmc-1au79, ksc269a4t
PubChem CID 458210
IUPAC-Name 2-chloro-5-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt 178°C to 180°C
Menge 250 mg
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 99%