Learn More
2-Chlor-5-(Methoxycarbonyl)Benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15450286
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
913835-92-4
C8H8BClO4
214.408
MFCD08689528
LZMDHZSRUQKDFI-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-methoxycarbonyl phenylboronic acid, methyl 3-borono-4-chlorobenzoate, 2-chloro-5-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxycarbonyl phenylboronicacid, acmc-209rad, 2-chloro-5-methoxycarbonylphenyl boronic acid, 2-chloranyl-5-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid, benzoicacid, 3-borono-4-chloro-, 1-methyl ester 9ci
44119360
(2-chlor-5-methoxycarbonylphenyl)boronsäure
B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)Cl)(O)O
913835-92-4
C8H8BClO4
214.408
MFCD08689528
LZMDHZSRUQKDFI-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-methoxycarbonyl phenylboronic acid, methyl 3-borono-4-chlorobenzoate, 2-chloro-5-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxycarbonyl phenylboronicacid, acmc-209rad, 2-chloro-5-methoxycarbonylphenyl boronic acid, 2-chloranyl-5-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid, benzoicacid, 3-borono-4-chloro-, 1-methyl ester 9ci
44119360
(2-chlor-5-methoxycarbonylphenyl)boronsäure
B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)Cl)(O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Boronsäuren werden häufig in metallkatalysierten Kreuzkupplungsreaktionen für die Bildung von C-C-, C-N-Bindungen und die C-H-Funktionalisierung verwendet. Die weit verbreitete Suzuki-Miyaura-Kupplung ermöglicht die Kupplung von Borsäuren mit Kohlenstoffhalogeniden und -surrogate. Andere bekannte Cheminismen können 1,4-Addition zu aktivierten Alkenen, eine 1,2-Addition zu Carbonylen und Iminen, Addition zu Anhydriden, 1,4-Addition zu a,ß-ungesättigten Ketonen(4) und 1,4-Addition zu Estern und Amiden umfassen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
Menge 250 mg
Formelmasse 214.41
Reinheit (%) 98%