Learn More
2-Chlor-5-methylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354304
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11354304 25 g 25 Gramm
11364304 100 g 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11354304
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00816.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 615-74-7 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
2-Chloro-5-methylphenol, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-5-Methylphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es dient auch zur Herstellung anderer Chemikalien.
Löslichkeit
Schwer löslich (1.2 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-74-7
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.58
MDL-Nummer MFCD00002175
InChI-Schlüssel SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-m-cresol, phenol, 2-chloro-5-methyl, m-cresol, 6-chloro, 3-methyl-6-chlorophenol, 4-chloro-3-hydroxytoluene, 5-methyl-2-chlorophenol, 6-chloro-3-methylphenol, dsstox_cid_26558, dsstox_rid_81718
PubChem CID 12008
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Methylphenol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-methylphenol
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Dichte 1.215
Siedepunkt 195°C to 197°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3437
Beilstein 2041487
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble (1.2g/L) (25°C).
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 99%