Learn More
2-Chlor-5-Nitro-N-(4-pyridyl)Benzamid
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Eine zellpermeable Chloro-Nitro-Benzamido-Verbindung, die als potenter, spezifischer, irreversibler und hochaffiner Antagonist von PPAR wirkt
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 10 mg |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO at 10mg/ml. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 277.66 |
| Physikalische Form | Fest |