Learn More
2-Chlor-5-Nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022181
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11442577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14824.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6361-21-3 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6361-21-3
Summenformel C7H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.56
MDL-Nummer MFCD00007293
InChI-Schlüssel VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro, 3-nitro-6-chlorobenzaldehyde, 2-chloro-5-nitro-benzaldehyde, unii-pf4ill0i3h, pf4ill0i3h, 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd, pubchem7375, wln: wnr dg cvh, chloro-5-nitrobenzaldehyde, asischem r37046
PubChem CID 72933
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Nitrobenzaldehyd
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Menge 10 g
Beilstein 743764
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 185.57
Reinheit (%) 97%