Learn More
2-Chlor-5-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15519583 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15519583 5 g 5 Gramm
15529583 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15519583
Marke: Thermo Scientific Acros 459040050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 619-10-3 | C6H4ClNO3 | 173.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-10-3
Summenformel C6H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.55
MDL-Nummer MFCD01571825
InChI-Schlüssel BUMGQSCPTLELLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrophenol, 2-chloro-5-nitro-phenol, pubchem1475, acmc-209mxh, 2-chloro-5-nitrofenol, 5-nitro-2-chlorophenol, 2-chloro-5-nitro phenol, ksc494c3h, 4-chloro-3-hydroxynitrobenzene
PubChem CID 69264
IUPAC-Name 2-chloro-5-nitrophenol
SMILES OC1=CC(=CC=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitrophenol
Schmelzpunkt 119.0°C to 121.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 173.56
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-nitrophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.