Learn More
2-Chlor-5-(Trifluoromethyl)Benzylalkohol, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11466806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466806 5 g 5 Gramm
11456806 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23937.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64372-62-9
Summenformel C8H6ClF3O
Molekulargewicht (g/mol) 210.58
MDL-Nummer MFCD01631469
InChI-Schlüssel VEKMDPQNERMQMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzyl alcohol, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl methanol, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzylalcohol, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzylalcohol, 4-chloro-3-hydroxymethyl benzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenemethanol, benzenemethanol, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2778110
IUPAC-Name [2-chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)CO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Menge 5 g
Formelmasse 210.58
Reinheit (%) ≥97%