Learn More
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334046
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334046 1 g 1 Gramm
11344046 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19153.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22893-39-6 | C9H6ClF3O2 | 238.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22893-39-6
Summenformel C9H6ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.59
MDL-Nummer MFCD01631471
InChI-Schlüssel PDKWZFJSOMUXLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, pubchem7160, acmc-20anz9, 2-chloro-5-trifluoromethyl-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2778119
IUPAC-Name 2-[2-chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]Essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Menge 1 g
Beilstein 2053702
Formelmasse 238.59
Reinheit (%) 97%