Learn More
2-Chlor-6-fluor-3-methoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11481350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481350 1 g 1 Gramm
11491350 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481350 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26403.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Chlor-6-fluorbenzaldehyd wurde bei der Synthese neuartiger Copolymere von Methyl-2-cyano-3-dihalophenyl-2-propenoaten und Styrol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 15 mg/l bei 20 °C. Auch löslich in Heptan, Toluol, Methanol, Ethylacetat, Aceton.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149949-29-1
Summenformel C8H6ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 188.58
MDL-Nummer MFCD04115941
InChI-Schlüssel WRJUPJLEUPNEBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluoro-3-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 3750673
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Fluor-3-methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(Cl)C(C=O)=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 15mg/L at 20°C . Also soluble in heptane,toluene,methanol,ethyl acetate,acetone.
Formelmasse 188.59
Reinheit (%) 97%