Learn More
2-Chlor-6-fluor-3-methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11336769 10 g
11326769 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336769 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26276.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886499-40-7
Summenformel C8H6ClFO3
Molekulargewicht (g/mol) 204.58
MDL-Nummer MFCD04115942
InChI-Schlüssel UXTMPKFTDKMFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluoro-3-methoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-chloro-6-fluoro-3-methoxy
PubChem CID 3699961
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Fluor-3-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(Cl)C(C(O)=O)=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Menge 10 g
Formelmasse 204.59
Reinheit (%) 97%