Learn More
2-Chlor-6-Fluor-3-Methylphenol, 97 %
Artikelnummer. 11362689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362689 1 g 1 Gramm
11372689 5 g 5 Gramm
11382689 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362689 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26721.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261762-90-7
Summenformel C7H6ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 160.572
MDL-Nummer MFCD01631366
InChI-Schlüssel RPTGCWUNGWVQET-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20anyl, 2-chloro-6-fluoro-m-cresol, 2-chloro-6-fluoro-3-methyl-phenol, 2-chloro-4-fluoro-3-hydroxytoluene
PubChem CID 2773683
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Fluor-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)F)O)Cl
Spécification
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenol
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Siedepunkt 211°C
Brechungsindex 1.505
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 160.58
Reinheit (%) 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.