Learn More
2-Chlor-6-Fluorbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15439857 5 g 5 Gramm
15429857 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53079.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 313545-32-3
Summenformel C6H5BClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.36
MDL-Nummer MFCD04039892
InChI-Schlüssel NXSZSZJWZVLHAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorophenyl boronic acid, 2-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid, 2-chloro-6-fluorophenylboronicacid, boronic acid, 2-chloro-6-fluorophenyl, boronic acid,b-2-chloro-6-fluorophenyl, boronic acid, b-2-chloro-6-fluorophenyl, pubchem18883, acmc-1ad0v, 2-borono-1-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-6-fluorobenzene boronic acid
PubChem CID 3549395
IUPAC-Name (2-Chlor-6-Fluorphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Menge 5 g
Formelmasse 174.37
Reinheit (%) 97%