Learn More
2-Chlor-6-Fluorphenylacetonitril, 98 %
Artikelnummer. 11488853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488853 100 g 100 Gramm
11468853 5 g 5 Gramm
11478853 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11488853 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11023.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Chlor-6-Fluorphenylacetonitril kann zur Synthese von arylfluorierten Bausteinen verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75279-55-9
Summenformel C8H5ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 169.583
MDL-Nummer MFCD00001900
InChI-Schlüssel ZGSAFMIRVLOISC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-6-fluorobenzyl cyanide, 2-2-chloro-6-fluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluorophenyl acetonitrile, 2-6-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, 2-chloro-6-fluorobenzeneacetonitrile, pubchem10416, acmc-209oxp, ksc494e1d
PubChem CID 123575
IUPAC-Name 2-(2-Chlor-6-Fluorphenyl)Acetonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Siedepunkt 85°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 7423296
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 169.59
Reinheit (%) 98%