Learn More
2-Chlor-6-Methyl-4-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkode 11494837
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek
1 Gramm
5 Gramm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11494837
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B21814.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69951-02-6
Summenformel C7H7ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.595
MDL-Nummer MFCD01313703
InChI-Schlüssel HVPVUAIKGOKEEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733460
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Methyl-4-Nitroanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methyl-4-nitroaniline
Schmelzpunkt 174°C to 176°C
Menge 1 g
Synonym 2-chloro-4-nitro-6-methylaniline, 2-chloro-6-methyl-4-nitro-phenylamine, benzenamine,2-chloro-6-methyl-4-nitro, benzenamine, 2-chloro-6-methyl-4-nitro, 6-chloro-2-methyl-4-nitrophenylamine, pubchem4373, chloromethylnitroaniline, acmc-1b462, 6-chloro-2-methyl-4-nitroaniline, 2-chloro-6-methyl-4-nitrophenylamine
Formelmasse 186.6
Reinheit (%) 98%
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.