Learn More
2-Chlor-6-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377765 5 g 5 Gramm
11367765 1 g 1 Gramm
11387765 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11377765 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02629.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 87-63-8 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-63-8
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.60
MDL-Nummer MFCD00007679
InChI-Schlüssel WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-methylaniline, 6-chloro-o-toluidine, 2-amino-3-chlorotoluene, benzenamine, 2-chloro-6-methyl, 3-chloro-2-aminotoluene, 6-chloro-2-toluidine, 2-methyl-6-chloroaniline, o-toluidine, 6-chloro, 2-chloro-6-methyl-aniline, 2-chloro-6-methylaninile
PubChem CID 6897
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Methylanilin
SMILES CC1=CC=CC(Cl)=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methylaniline
Schmelzpunkt 2°C
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3429
Beilstein 774624
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 98%