missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlor-6-Methylnicotinamid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-methylnicotinamide |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 170.6 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'