Learn More
2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-carboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228520
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
89581-58-8
C6H5ClN2O2
172.57
MFCD00833002
FBXGLOGQWMGIER-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-4-methylpyrimidine-6-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl
10535213
2-Chlor-6-Methylpyrimidin-4-Carbonsäure
CC1=NC(=NC(=C1)C(=O)O)Cl
89581-58-8
C6H5ClN2O2
172.57
MFCD00833002
FBXGLOGQWMGIER-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-4-methylpyrimidine-6-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl
10535213
2-Chlor-6-Methylpyrimidin-4-Carbonsäure
CC1=NC(=NC(=C1)C(=O)O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 172°C to 173°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.