Learn More
2-Chlor-6-Nitro-4-(Trifluormethyl)Anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489986 5 g 5 Gramm
11479986 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11489986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20938.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 57729-79-0 | C7H4ClF3N2O2 | 240.566 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57729-79-0
Summenformel C7H4ClF3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.566
MDL-Nummer MFCD00042153
InChI-Schlüssel JLWRJMVXRUKFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 6-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2811, 2-chloro-4-trifluoromethyl-6-nitroaniline, 4-amino-3-chloro-5-nitro-benzotrifluoride, 2-chloranyl-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2734081
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Nitro-4-(Trifluormethyl)Anilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 240.58
Reinheit (%) 97%