Learn More
2-Chlor-6-Nitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4812790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10061254
Marke: Thermo Scientific Acros 147750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6361-22-4 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6361-22-4
Summenformel C7H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.56
MDL-Nummer MFCD00007204
InChI-Schlüssel RZDOUWDCYULHJX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80701
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Nitrobenzaldehyd
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 69.0°C to 72.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(NO2)CHO
Menge 1 g
Beilstein 07,262
Synonym 2-nitro-6-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrobenzaldehyde, pubchem17009, 2-chloro-6-nitro-benzaldehye, ksc497q1l, 2-chloro-6-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde,2-chloro-6-nitro, rzdouwdcyulhjx-uhfffaoysa, attercop-chm at114429
Formelmasse 185.57
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.